Merck
Y0001102
テイコプラニン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
タゴシッド, テイコマイシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
teicoplanin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C88H97Cl2N9O33/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-60(108)94-68-74(113)71(110)58(32-101)129-87(68)132-78-55-26-40-27-56(78)126-52-18-14-38(24-47(52)90)77(131-86-67(92-34(2)103)73(112)70(109)57(31-100)128-86)69-84(121)98-66(85(122)123)45-29-42(105)30-54(127-88-76(115)75(114)72(111)59(33-102)130-88)61(45)44-23-37(13-15-49(44)106)63(81(118)99-69)96-83(120)65(40)97-82(119)64-39-21-41(104)28-43(22-39)124-53-25-36(12-16-50(53)107)62(91)80(117)93-48(79(116)95-64)20-35-11-17-51(125-55)46(89)19-35/h11-19,21-30,48,57-59,62-77,86-88,100-102,104-107,109-115H,3-10,20,31-33,91H2,1-2H3,(H,92,103)(H,93,117)(H,94,108)(H,95,116)(H,96,120)(H,97,119)(H,98,121)(H,99,118)(H,122,123)/t48-,57-,58-,59-,62-,63-,64+,65-,66-,67-,68-,69+,70-,71-,72-,73-,74-,75+,76+,77-,86+,87+,88+/m1/s1
InChI Key
BJNLLBUOHPVGFT-QRZIFLFXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Teicoplanin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
テイコプラニンは、β-ラクタム系抗生物質に耐性のあるグラム陽性菌に対して有効なグリコペプチド系抗生物質で、Actinoplanes teichomyceticusにより産生されます。 その作用機序は、細菌の細胞壁の生合成の阻害を介します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Complex oxidation chemistry in the biosynthetic pathways to vancomycin/teicoplanin antibiotics.
Paul F Widboom et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 10(11), 1757-1764 (2009-06-18)
Hyung-Moo Jung et al.
Applied microbiology and biotechnology, 84(3), 417-428 (2009-07-18)
The glycopeptide teicoplanin isolated from the fermentation broth of Actinoplanes teichomyceticus is used to treat serious Gram-positive bacterial infections that are resistant to other antibiotics, e.g. beta-lactams. The long time frame and progressively broader clinical use of teicoplanin has eventually
Teicoplanin.
M Salaria
Indian pediatrics, 38(4), 372-375 (2001-04-21)
Claudia Pensotti et al.
Medicina, 62 Suppl 2, 40-47 (2002-12-17)
We retrospectively evaluated 89 episodes of bone and joint infections due to methicillin-resistant staphylococci: 56 chronic osteomyelitis (CO), 10 septic arthritis (SA) and 23 infections associated to arthroplasties (IAA). We analyzed the efficacy of Teicoplanin (T) in three times a
Francisco Nacinovich et al.
Medicina, 62 Suppl 2, 36-39 (2002-12-17)
Antibiotic prophylaxis has become a standard of care in all surgical categories, since its impact in reducing the incidence of post-operative infections has now been well established. Antibiotic prophylaxis should target expected pathogens. Glycopeptide-based regimens have been considered a choice