Merck
Y0001047
テイコプラニン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
タゴシッド, テイコマイシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
teicoplanin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C88H97Cl2N9O33/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-60(108)94-68-74(113)71(110)58(32-101)129-87(68)132-78-55-26-40-27-56(78)126-52-18-14-38(24-47(52)90)77(131-86-67(92-34(2)103)73(112)70(109)57(31-100)128-86)69-84(121)98-66(85(122)123)45-29-42(105)30-54(127-88-76(115)75(114)72(111)59(33-102)130-88)61(45)44-23-37(13-15-49(44)106)63(81(118)99-69)96-83(120)65(40)97-82(119)64-39-21-41(104)28-43(22-39)124-53-25-36(12-16-50(53)107)62(91)80(117)93-48(79(116)95-64)20-35-11-17-51(125-55)46(89)19-35/h11-19,21-30,48,57-59,62-77,86-88,100-102,104-107,109-115H,3-10,20,31-33,91H2,1-2H3,(H,92,103)(H,93,117)(H,94,108)(H,95,116)(H,96,120)(H,97,119)(H,98,121)(H,99,118)(H,122,123)/t48-,57-,58-,59-,62-,63-,64+,65-,66-,67-,68-,69+,70-,71-,72-,73-,74-,75+,76+,77-,86+,87+,88+/m1/s1
InChI Key
BJNLLBUOHPVGFT-QRZIFLFXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Teicoplanin for identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
テイコプラニンは、β-ラクタム系抗生物質に耐性のあるグラム陽性菌に対して有効なグリコペプチド系抗生物質で、Actinoplanes teichomyceticusにより産生されます。 その作用機序は、細菌の細胞壁の生合成の阻害を介します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Shuli Svetitsky et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(10), 4069-4079 (2009-07-15)
Vancomycin and teicoplanin are the glycopeptides currently in use for the treatment of infections caused by invasive beta-lactam-resistant gram-positive organisms. We conducted a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials that have compared vancomycin and teicoplanin administered systemically for
Michael D Nailor et al.
Infectious disease clinics of North America, 23(4), 965-982 (2009-11-17)
An overview of the mechanism of action, dosing, clinical indications, and toxicities of the glycopeptide vancomycin is provided. The emerging gram-positive bacterial resistance to antimicrobials and its mechanisms are reviewed. Strategies to control this emergence of resistance are expected to
[Glycopeptides (vancomycin, teicoplanin)].
Itaru Furuta et al.
Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, 62 Suppl 12, 423-426 (2005-01-22)
Edith Carbone et al.
Medicina, 62 Suppl 2, 25-29 (2002-12-17)
Teicoplanin is a glycopeptide antibiotic with similar spectrum to vancomycin. However, unlike this drug, teicoplanin can be administered by i.v. or i.m. route once daily thanks to its long half-life (88 to 182 hours). This pharmacokinetic characteristic is particularly interesting
Complex oxidation chemistry in the biosynthetic pathways to vancomycin/teicoplanin antibiotics.
Paul F Widboom et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 10(11), 1757-1764 (2009-06-18)