Merck
Y0001286
Ziprasidone 塩酸塩 一水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
5-[2-[4-(1,2-ベンゾイソチアゾール-3-イル)-1-ピペラジニル]エチル]-6-クロロ-1,3-ジヒドロ-2H-インドール-2-オン 塩酸塩 一水和物, CP-88059, Geodon
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H21ClN4OS · HCl · H2O
CAS番号:
分子量:
467.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ziprasidone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl.Clc1cc2NC(=O)Cc2cc1CCN3CCN(CC3)c4nsc5ccccc45
InChI
1S/C21H21ClN4OS.ClH.H2O/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21;;/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27);1H;1H2
InChI Key
ZCBZSCBNOOIHFP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ziprasidone hydrochloride monohydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ジプラシドンは非定型抗精神病薬であり、FDAで統合失調症の治療薬として認可されています。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)