Merck
Z-021
Supelco
Ziprasidone hydrochloride solution
1 mg/mL ((as free base), Methanol:DMSO (80:20) (m/m)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H21ClN4OS · HCl
CAS番号:
分子量:
449.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL ((as free base), Methanol:DMSO (80:20) (m/m))
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
InChI
1S/C21H21ClN4OS.ClH.H2O/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21;;/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27);1H;1H2
InChI Key
ZCBZSCBNOOIHFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
A Certified Spiking Solution® applicable to use in forensic drug analysis or calibrator preparation by LC/MS or GC/MS. Ziprasidone is sold under the trade names Geodon and Zeldox for treatment of schizophrenia and bipolar disorder. Recent studies have suggested that Ziprasidone may increase the risk of Type II diabetes and hyperglycemia.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
71.6 °F
引火点(℃)
22 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z-021-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)