Merck
Y0001389
システム適合性用カンデサルタン・シレキセチル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
カンデサルタンシレキセチル, 2-エトキシ-1-[[2'-(2H-テトラゾール-5-イル)[1,1'-ビフェニル]-4-イル]メチル]-1H-ベンズイミダゾール-7-カルボン酸1-[[(シクロヘキシルオキシ)カルボニル]オキシ]エチルエステル, TCV 116, TCY 116
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H34N6O6
CAS番号:
分子量:
610.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
candesartan
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOc1nc2cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)c2n1Cc4ccc(cc4)-c5ccccc5-c6nnn[nH]6
InChI
1S/C33H34N6O6/c1-3-42-32-34-28-15-9-14-27(31(40)43-21(2)44-33(41)45-24-10-5-4-6-11-24)29(28)39(32)20-22-16-18-23(19-17-22)25-12-7-8-13-26(25)30-35-37-38-36-30/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,35,36,37,38)
InChI Key
GHOSNRCGJFBJIB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AGTR1(185)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Candesartan cilexetil for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
カンデサルタンシレキセチルは、強力なアンジオテンシンII受容体アンタゴニストであるカンデサルタンのプロドラッグです。プロドラッグは腸内のエステラーゼにより切断され、活性分子を遊離します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Blood
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001389-1EA:
Y0001389:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
J M Mallion et al.
Journal of human hypertension, 14 Suppl 2, S33-S41 (2000-11-22)
Candesartan is one of the first angiotensin II receptor antagonists (AIIRAs) to be developed. It binds tightly to and dissociates slowly from the angiotensin subtype 1 (AT1) receptor in vitro. These binding characteristics differ from those of losartan, which demonstrates
Ezequiel Balmori Melian et al.
Drugs, 62(5), 787-816 (2002-04-04)
The combination of candesartan cilexetil [an angiotensin II type 1 (AT(1)) receptor antagonist] plus hydrochlorothiazide (a thiazide diuretic), has been used in the treatment of patients with hypertension. The blood pressure (BP) lowering effect of various doses of this combination
Stephanie E Easthope et al.
Drugs, 62(8), 1253-1287 (2002-05-16)
Candesartan cilexetil is converted to the angiotensin II receptor antagonist candesartan during absorption from the gastrointestinal tract. The selective and competitive binding of candesartan to the angiotensin II type 1 (AT(1)) receptor prevents binding of angiotensin II, a key mediator
Caroline Fenton et al.
Drugs, 65(4), 537-558 (2005-03-01)
Candesartan cilexetil is the orally administered pro-drug of candesartan, a highly selective antagonist of the angiotensin II subtype 1 receptor that mediates the pressor activities of angiotensin II. Candesartan cilexetil is widely used for the treatment of hypertension and has
T Naka et al.
Yakugaku zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan, 120(12), 1261-1275 (2001-02-24)
Blockade of the action of angiotensin II (AII) has long been a target for the development of novel antihypertensive agents. We recently discovered a novel class of potent nonpeptide AII receptor antagonists, benzimidazole-7-carboxylic acids including candesartan. Candesartan is a highly