Merck
Y0001411
フシジン酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H48O6
CAS番号:
分子量:
516.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fusidic acid
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])([C@H](O)C[C@@]4([H])\C([C@H](C[C@]34C)OC(C)=O)=C(/CC\C=C(\C)C)C(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@H](O)[C@H]2C
InChI
1S/C31H48O6/c1-17(2)9-8-10-20(28(35)36)26-22-15-24(34)27-29(5)13-12-23(33)18(3)21(29)11-14-30(27,6)31(22,7)16-25(26)37-19(4)32/h9,18,21-25,27,33-34H,8,10-16H2,1-7H3,(H,35,36)/b26-20-/t18-,21-,22-,23+,24+,25-,27-,29-,30-,31-/m0/s1
InChI Key
IECPWNUMDGFDKC-MZJAQBGESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Fusidic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
膵島細胞の一酸化窒素による溶解を抑制します。伸長因子Gのリボソ-ム依存的活性の阻害とペプチジルtRNAの転移阻害により、原核生物のタンパク質合成を阻害します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Benjamin P Howden et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 42(3), 394-400 (2006-01-05)
Fusidic acid has activity against a range of pathogens but has mainly been used to treat staphylococcal infections. Fusidic acid monotherapy, especially topical preparations, has been strongly associated with the emergence of fusidic acid resistance among both methicillin-resistant Staphylococcus aureus
K Christiansen
International journal of antimicrobial agents, 12 Suppl 2, S3-S9 (1999-10-21)
Unlike trials conducted today on new antimicrobials, the introduction of fusidic acid was not accompanied by extensive studies on toxicity and side effects. The early studies on small numbers of patients reported fusidic acid to be a nontoxic drug with
J D Wilkinson
The British journal of dermatology, 139 Suppl 53, 37-40 (1999-02-17)
Fusidic acid is an antibiotic that belongs to a group of its own, the fusidanes. The molecule has a steroid-like structure but does not possess any steroid activity. The structure is thought to be responsible for the steroid-like high penetration
J Turnidge et al.
International journal of antimicrobial agents, 12 Suppl 2, S35-S44 (1999-10-21)
Resistance to fusidic acid is determined by a number of mechanisms. The best described are alterations in elongation factor G, which appear in natural mutants that are harboured at low rates in normal populations of staphylococci (10(6) to 10(8)). Altered
M Whitby
International journal of antimicrobial agents, 12 Suppl 2, S17-S22 (1999-10-21)
The in vitro activity of fusidic acid against Staphylococcus aureus is confirmed in clinical studies which demonstrate that this antibiotic in combination with other agents, particularly beta-lactams, is efficacious in non-MRSA septicaemia. Some reports suggest that fusidic acid when used