Y0001559
サルビアノール酸B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(2S,3S)-4-[(1E)-3-[(1R)-1-カルボキシ-2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)エトキシ]-3-オキソ-1-プロペン-1-イル]-2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-2,3-ジヒドロ-7-ヒドロキシ-3-ベンゾフランカルボン酸 3-[(1R)-1-カルボキシ-2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)エチル]エステル, ダンシェンスアンB, ダンフェンスアンB, リソスペルミン酸B
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
salvianolic acid
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c3O[C@@H]([C@@H](C(=O)O[C@H](Cc4ccc(O)c(O)c4)C(O)=O)c23)c5ccc(O)c(O)c5
InChI
1S/C36H30O16/c37-20-6-1-16(11-24(20)41)13-27(34(45)46)50-29(44)10-5-18-3-9-23(40)33-30(18)31(32(52-33)19-4-8-22(39)26(43)15-19)36(49)51-28(35(47)48)14-17-2-7-21(38)25(42)12-17/h1-12,15,27-28,31-32,37-43H,13-14H2,(H,45,46)(H,47,48)/b10-5+/t27-,28-,31+,32-/m1/s1
InChI Key
SNKFFCBZYFGCQN-VWUOOIFGSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001559:
Y0001559-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)