由来生物
plant
アッセイ
≥85% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
分子量
718.61
色
light yellow to brown
溶解性
water: soluble
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H](c4c1c(ccc4\C=C\C(=O)O[C@H](Cc5cc(c(cc5)O)O)C(=O)O)O)C(=O)O[C@H](Cc3cc(c(cc3)O)O)C(=O)O)c2cc(c(cc2)O)O
InChI
1S/C36H30O16/c37-20-6-1-16(11-24(20)41)13-27(34(45)46)50-29(44)10-5-18-3-9-23(40)33-30(18)31(32(52-33)19-4-8-22(39)26(43)15-19)36(49)51-28(35(47)48)14-17-2-7-21(38)25(42)12-17/h1-12,15,27-28,31-32,37-43H,13-14H2,(H,45,46)(H,47,48)/b10-5+/t27-,28-,31-,32+/m1/s1
InChI Key
SNKFFCBZYFGCQN-PDVBOLEISA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01005-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)