グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[o]1c2c(c(ccc2O)\C=C\C(=O)O[C@H](Cc4cc(c(cc4)O)O)C(=O)O)cc1c3cc(c(cc3)O)O
InChI
1S/C26H20O10/c27-17-5-1-13(9-20(17)30)10-23(26(33)34)35-24(32)8-4-14-2-7-19(29)25-16(14)12-22(36-25)15-3-6-18(28)21(31)11-15/h1-9,11-12,23,27-31H,10H2,(H,33,34)/b8-4+/t23-/m1/s1
InChI Key
GCJWPRRNLSHTRY-VURDRKPISA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83585-10MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)