Merck
Y0001701
リシノプリル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(S)-1-[N2-(1-カルボキシ-3-フェニルプロピル)-リシル-プロリン 二水和物, MK-521
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H31O5N3 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
441.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
lisinopril
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].NCCCC[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C21H31N3O5.2H2O/c22-13-5-4-9-16(19(25)24-14-6-10-18(24)21(28)29)23-17(20(26)27)12-11-15-7-2-1-3-8-15;;/h1-3,7-8,16-18,23H,4-6,9-14,22H2,(H,26,27)(H,28,29);2*1H2/t16-,17-,18-;;/m0../s1
InChI Key
CZRQXSDBMCMPNJ-ZUIPZQNBSA-N
遺伝子情報
human ... ACE(1636)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。
詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Lisinopril for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
アンギオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001701:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Validated Method for the Simultaneous Determination of Lisinopril, Pravastatin, Atorvastatin and Rosuvastatin in API, Formulations and Human Serum by RP?HPLC.
Najma S, et al.
Chin. J. Chem., 29(6), 1216-1220 (2011)
Conformational studies by 1H and 13C NMR of lisinopril.
Sakamoto Y, et al.
Journal of Molecular Structure, 298, 129-136 (1993)