Merck
Y0001724
カスチシン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
3-,5-ジヒドロキシ-3,4-,6,7-テトラメトキシフラボン, 5-ヒドロキシ-2-(3-ヒドロキシ-4-メトキシフェニル)-3,6,7-トリメトキシ-4H-1-ベンゾピラン-4-オン, 5-ヒドロキシ-2-(3-ヒドロキシ-4-メトキシフェニル)-3,6,7-トリメトキシクロメン-4-オン, ビテキシカルピン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H18O8
CAS番号:
分子量:
374.34
Beilstein:
1300392
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
agnus castus
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1O)C2=C(OC)C(=O)c3c(O)c(OC)c(OC)cc3O2
InChI
1S/C19H18O8/c1-23-11-6-5-9(7-10(11)20)17-19(26-4)16(22)14-12(27-17)8-13(24-2)18(25-3)15(14)21/h5-8,20-21H,1-4H3
InChI Key
PJQLSMYMOKWUJG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。
詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Agnus castus fruit dry extract EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001724:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)