Merck
Y0002029
1,1,1-トリクロロ-2-メチル-2-プロパノール ヘミ水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
β,β,β-トリクロロ-tert-ブチルアルコール ヘミ水和物, アセトンクロロホルム, クロロブタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3CC(CH3)2OH · 0.5H2O
CAS番号:
分子量:
186.46
Beilstein:
878167
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
chlorobutanol
メーカー/製品名
EDQM
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
InChI Key
WRWLCXJYIMRJIN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Chlorobutanol hemihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)