Merck
Y0002030
システム適合性用イミダクロプリド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
イミダクロプリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10ClN5O2
CAS番号:
分子量:
255.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
imidacloprid
メーカー/製品名
EDQM
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)NC1=NCCN1Cc2ccc(Cl)nc2
InChI
1S/C9H10ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-14-4-3-11-9(14)13-15(16)17/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,13)
InChI Key
YWTYJOPNNQFBPC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Imidacloprid for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
Y0002030:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)