Merck
Z800791
Specac® Omni Cell spacers
set of assorted PTFE spacers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
包装
pkg of 1 ea (2 each size)
メーカー/製品名
Specac Ltd
テクニック
IR spectroscopy: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Contains 10 assorted PTFE spacers for Specac Omni Cells, 2 of each per thickness: 0.05 mm, 0.10 mm, 0.20 mm, 0.50 mm, 1.00 mm (rectangular).
法的情報
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)