Merck
Z800961
Hellma® fluorescence cuvettes, sealable cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x4 nm, chamber volume 1400 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121813
NACRES:
SB.32
物質
Suprasil® quartz
詳細
4 windows
メーカー/製品名
Hellma 117.104F-QS
Hellma
パラメーター
200-2500 nm spectral range
テクニック
photometry: suitable
H × W × D
56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
チャンバー容積
1400 μL
パス長
10x4 nm
検出方法
fluorometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
macro, semi-micro, for anaerobic applications
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)