Merck
Z802778
Hellma® fluorescence cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 400 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
Suprasil® quartz
詳細
4 windows
メーカー/製品名
Hellma 115F-QS
パラメーター
200-2500 nm spectral range
H × W × D
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
チャンバー容積
400 μL
パス長
10x2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PTFE栓付き
包装
単独の細胞入りのパッケージとして販売(1EA = 1 細胞)
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)