物質
Suprasil® quartz
詳細
4 polished windows
メーカー/製品名
Hellma 114F-QS
パラメーター
200-2,500 nm spectral range
H × W × D
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
チャンバー容積
1,400 μL
1400 μL
パス長
10x4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
PTFE栓付き
包装
単独の細胞入りのパッケージとして販売(1EA = 1 細胞)
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック