Merck
Z801321
Hellma® 分光光度計用キュベット、標準セル、Macro
Suprasil® 300 quartz, spectral range 200-3500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 700 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
NACRES:
SB.32
物質
Suprasil® 300 quartz
詳細
2 polished windows
メーカー/製品名
Hellma 404.000-QX
パラメーター
200-3500 nm spectral range
H × W × D
47.5 mm × 23.6 mm × 7.5 m
チャンバー容積
700 μL
パス長
1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PTFE栓2個付き
包装
単独の細胞入りのパッケージとして販売(1EA = 1 細胞)
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)