Merck
Z802921
Hellma® absorption cuvettes, ultra Micro
Suprasil® quartz, spectral range 200-2500, pathlength 5 mm, chamber volume 2.5 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
SB.32
物質
Suprasil® quartz
詳細
2 windows
メーカー/製品名
Hellma 105-210-QS
パラメーター
200-2500 spectral range
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × W × D
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
開口部の高さ
~0.08
中心高
15 mm
チャンバー容積
2.5 μL
パス長
5 mm
検出方法
photometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With PTFE stopper, 2 polished windows
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)