グレード
puriss.
品質水準
アッセイ
97-100.5%
フォーム
powder or crystals
品質
dry
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E223
組成
SO2, 65.0-67.4%
不純物
residue of solvents, complies
≤0.02% thiosulfate (S2O3)
pH
3.5-5.0 (20 °C, 5%)
mp
>300 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤2 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Se: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI Key
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
補足的ハザード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13459-4X5KG-R:
13459-VAR-R:
13459-50KG-R:
13459-1KG-R:4548173921617
13459-25KG-H:
13459-6X1KG-R:
13459-500G-R:4548173921624
13459-BULK-R:
13459-2.5KG-R:
13459-5KG-R:4548173921631