Merck
215465
Sigma-Aldrich
塩化水銀(II)
ACS reagent, ≥99.5%
別名:
塩化第二水銀
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HgCl2
CAS番号:
分子量:
271.50
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気圧
1.3 mmHg ( 236 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: mercury
還元残渣
≤0.02%
mp
277 °C (lit.)
溶解性
acetic acid: soluble(lit.)
acetone: soluble in salt form(lit.)
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: passes test
ethyl acetate: soluble(lit.)
glycerol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤0.002%
SMILES記法
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化水銀(II)は、有機合成の触媒として一般的に使用される無機塩です。
アプリケーション
塩化水銀(II)は、以下の触媒として使用できます:
  • イミン、エナミン、および1,2,3,4-テトラヒドロキノリン誘導体を得るための、芳香族アミンと末端アセチレンの付加反応。
  • 3-アミノ-1,2,4-トリアゾール誘導体を生成するための、フェニルヒドラジンを用いたアミノチオ尿素の環化。
  • 2,5-ジヒドロフラン-3-カルボキシアルデヒドとともに3-ピラノンを生成するための、ジチオケタールとジチオアセタールの反応によるO-プロパルギル グリコールアルデヒド ジチオアセタールの環化。
  • N, N-ジメチルホルムアミドを溶媒として使用して官能化シクロペンタノールを生成するための、α,β-不飽和ケトンの還元二量化および環化。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215465-500G:4548173116860
215465-VAR:
215465-100G:4548173116853
215465-5G:4548173116877
215465-BULK:
215465-100G-LBL:
215465-500G-PW:
215465-VAR-D:
215465-100G-PW:
215465-10KG:
215465-500G-LBL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 498-498 (1994)
Mercury(II) Chloride.
Koc ovsky P.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2001)
Ashley E Peppriell et al.
Toxicology, 443, 152561-152561 (2020-08-18)
Methylmercury (MeHg) is a ubiquitous environmental contaminant and developmental toxicant known to cause a variety of persistent motor and cognitive deficits. While previous research has focused predominantly on neurotoxic MeHg effects, emerging evidence points to a myotoxic role whereby MeHg
Vasco Branco et al.
Free radical biology & medicine, 52(4), 781-793 (2011-12-27)
Mercury compounds exert toxic effects via interaction with many vital enzymes involved in antioxidant regulation, such as selenoenzymes thioredoxin reductase (TrxR) and glutathione peroxidase (GPx). Selenium supplementation can reactivate the mercury-inhibited TrxR and recover the cell viability in vitro. To
Igor Shuryak et al.
Scientific reports, 9(1), 11361-11361 (2019-08-08)
Exposure to chronic ionizing radiation (CIR) from nuclear power plant accidents, acts of terrorism, and space exploration poses serious threats to humans. Fungi are a group of highly radiation-resistant eukaryotes, and an understanding of fungal CIR resistance mechanisms holds the