Merck
221163
Sigma-Aldrich
酸化銀(I)
ReagentPlus®, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ag2O
CAS番号:
分子量:
231.74
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
powder or chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: silver
SMILES記法
[Ag]O[Ag]
InChI
1S/2Ag.O
InChI Key
KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
対称ジオールとハロゲン化アルキルのmonoprotectionを良好~優れた収率で媒介します。
酸化銀(I)は以下のプロセスの媒介に使用することができます:
  • ハロゲン化アルキル存在下での対称ジオールの選択的モノアルキル化。
  • アリールおよびアルケニルシラノールと有機ハロゲン化物のパラジウム触媒クロスカップリング。
  • ハロゲン化アリールおよびハロゲン化アルケニルと末端アルキンのパラジウム触媒反応による、アリール化またはアルケニル化アルキンの生成。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
221163-10G:
221163-1KG:
221163-250G:
221163-VAR:
221163-50G:
221163-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Highly selective silver (I) oxide mediated monoprotection of symmetrical diols
Bouzide A and Sauve G.
Tetrahedron Letters, 38(34), 5945-5948 (1997)
A New Transformation of Silanols. Palladium-Catalyzed Cross-Coupling with Organic Halides in the Presence of Silver (I) Oxide
Hirabayashi K, et al.
Organic Letters, 1(2), 299-302 (1999)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 90-90 (1994)
Non-Sonogashira-type palladium-catalyzed coupling reactions of terminal alkynes assisted by silver (I) oxide or tetrabutylammonium fluoride.
Mori A, et al.
Organic Letters, 2(19), 2935-2937 (2000)
Abderrahim Bouzide et al.
Organic letters, 4(14), 2329-2332 (2002-07-06)
[reaction: see text] The reaction of symmetrical diols and oligo(ethylene glycol)s with a stoichiometric amount of p-toluenesulfonyl chloride in the presence of silver(I) oxide and a catalytic amount of potassium iodide led selectively to the monotosylate derivatives in high yields.