Merck
251402
Sigma-Aldrich
トリクロロエチレン
ACS reagent, ≥99.5%
別名:
TCE, トリクロロエテン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH=CCl2
CAS番号:
分子量:
131.39
Beilstein:
1736782
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.04
グレード:
ACS reagent
アッセイ:
≥99.5%
bp:
86.7 °C (lit.)
蒸気圧:
61 mmHg ( 20 °C)
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
61 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
770 °F
不純物
Free halogens, passes test
≤0.0001 meq/g Titr. acid
≤0.0003 meq/g Titr. base
≤0.02% water
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
86.7 °C (lit.)
mp
−84.8 °C (lit.)
密度
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
SMILES記法
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
InChI Key
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリクロロエチレン(TCE)は、工業用塩素系溶剤として一般的に使用されるハロカーボンです。他の化学物質や冷媒の製造における中間体としても使用できます。
アプリケーション
トリクロロエチレンは以下の用途に使用できます:
  • SN2製品を調製するためのテトラヒドロピラン アセタールと2-デオキシグルコピラノシドのC-およびO-グリコシル化反応における溶媒として。
  • 化学産業における、ポリ塩化ビニル、クロロ酢酸、ハイドロフルオロカーボン、医薬品、殺虫剤、殺菌剤、難燃剤、肥料、合成ゴムの合成。
  • ジクロロアセチレン合成の出発原料として。
  • アルキン性エーテルの調製における試薬として。
  • エチニル化およびビニル化プロセスの試薬として。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
closed cup - does not flash
引火点(℃)
closed cup - does not flash
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
251402-18L:
251402-4L:
251402-VAR:
251402-2L:4548173223209
251402-25ML:
251402-BULK:
251402-1L:4548173223193
251402-4X4L:
251402-2.5L:4548173367088
251402-500ML:4548173223223
251402-20L:4548173223230
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reductive dechlorination of trichloroethylene (TCE) in competition with Fe and Mn oxides-observed dynamics in H2-dependent terminal electron accepting processes.
Paul L, et al.
Geomicrobiology Journal (2015)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 332-332 (1994)
T M Vogel et al.
Applied and environmental microbiology, 49(5), 1080-1083 (1985-05-01)
Tetrachloroethylene (PCE) and trichloroethylene (TCE), common industrial solvents, are among the most frequent contaminants found in groundwater supplies. Due to the potential toxicity and carcinogenicity of chlorinated ethylenes, knowledge about their transformation potential is important in evaluating their environmental fate.
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 215-215 (1994)
Jane C Caldwell et al.
Environmental health perspectives, 114(9), 1457-1463 (2006-09-13)
Trichloroethylene (TCE) exposure has been associated with increased risk of liver and kidney cancer in both laboratory animal and epidemiologic studies. The U.S. Environmental Protection Agency 2001 draft TCE risk assessment concluded that it is difficult to determine which TCE