Merck
251410
Sigma-Aldrich
チオシアン酸ナトリウム
ACS reagent, ≥98.0%
別名:
イソチオシアン酸ナトリウム, スルホシアン酸ナトリウム, ロダン化ナトリウム, ロダン酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaSCN
CAS番号:
分子量:
81.07
Beilstein:
3594965
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥98.0%
形状
powder, crystals or chunks
不純物
≤0.005% insolubles
≤0.2% Na2CO3
pH
4.8 (20.1 °C, 1070 g/L)
mp
287 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 1,000 g/L at 20 °C
微量陰イオン
S2-: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Fe: ≤2 ppm
NH4+: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
[Na]SC#N
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI Key
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
相間移動触媒による求核置換反応を起こします。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
251410-BULK:
251410-100G:
251410-VAR-D:
251410-500G:
251410-VAR:
251410-2.5KG:
251410-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Polym. Chem., 29, 243-243 (1991)
Sandmeyer trifluoromethylthiolation of arenediazonium salts with sodium thiocyanate and Ruppert-Prakash reagent.
Danoun G, et al.
Chemical Science, 5(4), 1312-1316 (2014)
M-L Alvarez Gonzalez et al.
Human reproduction (Oxford, England), 24(9), 2217-2224 (2009-06-11)
In vivo mouse models have been developed to study the physiology of normal and pathologic endometrium. Although angiogenesis is known to play an important role in endometrial physiology and pathology, the origin of neovasculature in xenografts remains controversial. The aim
Catherine J Mitran et al.
Vaccines, 8(3) (2020-07-28)
In pregnant women, Plasmodium falciparum-infected red blood cells adhere to the placenta via the parasite protein VAR2CSA. Two vaccine candidates based on VAR2CSA are currently in clinical trials; however, these candidates failed to elicit strain-transcending antibody responses. We previously showed
Sandra Romero-Steiner et al.
Clinical and diagnostic laboratory immunology, 12(9), 1029-1035 (2005-09-09)
Determination of antibody avidity measurements can be difficult in human serum depending on the population evaluated. We evaluated three approaches for the determination of antibody avidity for immunoglobulin G (IgG). These approaches were (i) elution of bound antibody with increasing