Merck
306576
Sigma-Aldrich
水酸化ナトリウム
pellets, semiconductor grade, 99.99% trace metals basis
別名:
カ性ソーダ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352316
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
semiconductor grade
品質水準
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
pellets
テクニック
HPLC: suitable
不純物
<1% Na2CO3
mp
318 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 1,260 g/L at 20 °C
密度
2.13 g/cm3 at 20 °C
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化ナトリウム(苛性ソーダ、NaOH)は、滴定法、溶解試験、pH調整などの幅広い工業用途を有する水溶性無機塩基です。遷移金属水酸化物を沈殿させる沈殿剤としても使用されます。
アプリケーション
  • アルカリプトーシス誘導はパクリタキセル耐性卵巣癌細胞に対抗します: ATP6V0D1 媒介 ABCB1 阻害に水酸化ナトリウムを利用することで、卵巣癌の薬剤耐性を克服し、アルカリプトーシスを介して細胞死を促進する新しいアプローチが明らかになりました。これは癌治療戦略に大きな影響を与える可能性があります(Chen et al., 2024)。
  • キトサンとブレンドされたオゾン活性化リグノセルロースフィルム: 研究により、活性化プロセスで水酸化ナトリウムを使用して生分解性の食用フィルムを作成できる可能性があることが示されています。このアプリケーションは特に食品包装に関連しており、持続可能な材料科学へのアプローチ方法に革命をもたらす可能性があります(Ebrahimi et al., 2024)。
  • ティラピアの頭部ゼラチンによる魚油エマルジョンの安定化: ゼラチン抽出における水酸化ナトリウムの効果を調査したこの研究では、食品科学における魚油エマルジョンの安定性と有用性を高める上での有用性を強調しています(Li et al., 2024)。
  • ZnO/NaOH/水溶媒溶液でのセルロース溶解: 分子動力学シミュレーション研究は、水酸化ナトリウムがセルロースの溶解を助ける方法を示しており、温度依存効果は、特に繊維および材料生産におけるポリマー科学アプリケーションへの洞察を提供します(Bourassi et al., 2024)。
  • メタカオリン/スラグベースのジオポリマーコンクリートのリサイクル: 水酸化ナトリウムは、厳しい凍結融解条件に耐えることができるジオポリマーコンクリートの開発において重要な役割を果たしており、持続可能な建設材料への重要な用途を示唆しています(Liu et al., 2024)。
Sodium hydroxideは、以下において試薬として使用されます:
  • 水熱合成プロセスにおけるLTAゼオライト結晶の形成中の合成溶液の調製。
  • 2ラインフェリハイドライト(spHm)と菱面体結晶Hm(rhHm)の合成、ならびにその混合溶液のpHを調整するための塩基として。
  • ナノ粒子に対する触媒反応性(CRNP)アッセイと合成におけるHEPESバッファーのpHを上げるため。
  • ナノ粒子のカソードルミネッセンスへのリチウムドーピング効果中のzinc chlorideからのzinc oxideナノ粒子の合成。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
306576-BULK:
306576-VAR:
306576-500G:4548173132501
306576-25G:4548173132495
306576-100G:4548173132488
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effects of lithium doping and post-processing on the cathodoluminescence of zinc oxide nanoparticles
K M, et al.
Microscopy and Microanalysis, 12, 1510-1511 (2006)
Dry powder assay rapidly detects metallic nanoparticles in water by measuring surface catalytic reactivity.
Xiangyu B, et al.
Environmental Science & Technology, 52, 13289-13297 (2018)
Zeolite LTA/carbon membranes for air separation
Sonia D D, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 115, 51-60 (2008)
Crystal dissolution by particle detachment
Guomin Z, et al.
Nature Communications, 14, 6300-6300 (2023)
Chemoselective, solvent-free aldol condensation reaction.
Raston CL and Scott JL.
Green Chemistry, 22(2), 49-52 (2000)