グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
<0.001 hPa
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
不純物
≤0.005% KMnO4 red. matter (as O)
≤2% water (Karl Fischer)
≤5 mg/kg heavy metals (as Pb)
強熱残分
≤0.01%
pH
6.7-7.3 (25 °C, 5% in water)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 ppm
Cd: ≤2 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤2 ppm
Fe: ≤5 ppm
K: ≤50 ppm
Mg: ≤2 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤50 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤2 ppm
Zn: ≤2 ppm
SMILES記法
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI Key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Jan Code
32301-2.5KG:
32301-40KG:
32301-20KG:
32301-1KG:
32301-6X500G:
32301-100G:
32301-500G:
32301-10KG:
32301-VAR:
32301-6X2.5KG:
32301-6X1KG:
32301-BULK:
32301-25KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック