Merck
09689
Sigma-Aldrich
酢酸アンモニウム
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2NH4
CAS番号:
分子量:
77.08
Beilstein:
4186741
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
39021908
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (calc. based on dry substance, T)
≥99.0%
形状
solid
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.005% KMnO4-reducing substances
≤2% water
強熱残分
≤0.01% (as SO4)
pH
6.5-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.015
λ: 280 nm Amax: ≤0.010
SMILES記法
N.CC(O)=O
その他の活性
DNAse, none detected
Phosphatase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI Key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 飼料中のシクロピアゾン酸の検出に対する、改良型 QuEChERS 法と超高性能液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析を組み合わせた方法:改良型 QuEChERS 抽出法で酢酸アンモニウムが利用されており、動物用飼料中のマイコトキシンの検出が改善され、農業の安全性と家畜の健康に貢献しています(Peng et al., 2024)。
  • 超高性能液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析法による、採卵期における鶏卵中の 31 種類の動物用禁止薬物の同時定量:食の安全と消費者保護に不可欠な、鶏卵中の薬剤残留物を監視するための高感度分析法における酢酸アンモニウムの役割を強調しています(Zhu et al., 2024)。
  • ジエチル 4-(5-ブロモ-1H-インドール-3-イル)-2,6-ジメチル-1,4-ジヒドロピリジン-3,5-ジカルボキシラートの評価:合成、防食効果、および生体医学的応用:材料科学や医学への応用が期待される新規化合物の合成と評価における酢酸アンモニウムの利用について論じ、その化学合成における汎用性を示しています(Ahamed et al., 2024)。
  • 無溶媒マイクロ波照射による 2,4,5-トリ置換イミダゾールの合成における強力な触媒としての銅(II)/ポリイミド結合型共有結合性有機構造体:持続可能な製造のプロセスを促進する、グリーンケミストリーのための先進的触媒システムの開発における酢酸アンモニウムの応用を紹介しています(Sedaghat et al., 2023)。
生物化学的/生理学的作用
酢酸アンモニウムは、X線結晶学、最適化試薬、タンパク質構造分析およびプロテオミクスに使用できます。また、毛髪や切った爪、脳脊髄液のような毒物学的目的の代替サンプルにおいて、2つの選択的セロトニン再取り込み阻害剤と2つのセロトニン・ノルエピネフリン再取り込み阻害剤を同時測定できる新しい簡単な高速液体クロマトグラフィー(HPLC)法を開発する研究にも使用できます。
その他情報
ゲル濾過によるタンパク質分離の溶出バッファ-として使用される酢酸アンモニウムは揮発性であり、凍結乾燥中に除去されます
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
09689-6X1KG:
09689-250G:
09689-VAR:
09689-100G:
09689-BULK:
09689-6X100G:
09689-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
C.W. Hirs
Methods in Enzymology, 47, 105-105 (1977)
Jessica Z Bereszczak et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 23(7), 884-896 (2014-04-10)
Hepatitis B virus core-antigen (capsid protein) and e-antigen (an immune regulator) have almost complete sequence identity, yet the dimeric proteins (termed Cp149d and Cp(-10)149d , respectively) adopt quite distinct quaternary structures. Here we use hydrogen deuterium exchange-mass spectrometry (HDX-MS) to
Elena N Kitova et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 25(11), 1908-1916 (2014-08-20)
A semiquantitative electrospray ionization mass spectrometry (ESI-MS) binding assay suitable for analyzing mixtures of oligosaccharides, at unknown concentrations, for interactions with target proteins is described. The assay relies on the differences in the ratio of the relative abundances of the
Hong Lin et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 23(12), 2122-2131 (2012-09-21)
Electrospray ionization mass spectrometry (ESI-MS) measurements were performed under a variety of solution conditions on a highly acidic sub-fragment (B3C) of the C-terminal carbohydrate-binding repeat region of Clostridium difficile toxin B, and two mutants (B4A and B4B) containing fewer acidic
Xumin Zhang et al.
Analytical chemistry, 84(18), 7785-7792 (2012-08-15)
Untargeted liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)-based metabolomics studies are usually carried out in both positive and negative ion modes; however, it is frequently ignored that the optimal conditions in positive ion mode and negative ion mode are often not the same.