認証
suitable for ASTM® 7969
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-43
suitable for EPA 1634
suitable for EPA 534
suitable for EPA 8328
suitable for EPA ACB B21-03
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2011
品質水準
蒸気密度
2.07 (vs air)
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
liquid
自己発火温度
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- ジ(インドリル)メタンを合成するための、インドールとアリールまたはヘテロアリールアルデヒドとの無溶媒1ポット縮合。
- テトラヒドロスピロ-Ͱ-カルボリンを合成するための、置換トリプタミンと環状ケトンのピクテ・スペングラー反応。
- ドミノ多成分反応による三置換チアゾールの合成。
以下としても使用できます:
- 芳香族アミンを用いた塩化シアヌルのアリールアミノ化を介して、アリールアミン官能化1,3,5-トリアジン誘導体を合成するための溶媒。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
338826-100ML:4548173937861
338826-VAR:
338826-25ML-KC:
338826-BULK:
338826-4X100ML:4548173925684
338826-500ML:4548173937885
338826-25ML:4548173937878
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.