Merck
34862
Sigma-Aldrich
2,2,4-トリメチルペンタン
suitable for HPLC, ≥99%
別名:
イソオクタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
114.23
Beilstein:
1696876
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99%
テクニック:
HPLC: suitable
アプリケーション:
food and beverages
bp:
98-99 °C (lit.)
蒸気圧:
41 mmHg ( 21 °C)
蒸気密度
3.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
41 mmHg ( 21 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
745 °F
expl. lim.
6 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
透過率
210 nm, ≥20%
235 nm, ≥80%
270 nm, ≥98%
屈折率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
密度
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI Key
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,2,4-トリメチルペンタン(TMP、イソオクタン)は、飽和した分岐炭化水素です。TMPは雄ラットに対する腎毒性があることが報告されています。さまざまな温度(198K~348K)と圧力(100 MPa)でのTMPの密度および粘度が評価されています。無鉛ガソリンの腎毒性誘発成分として特定されています。
アプリケーション
2,2,4-トリメチルペンタン(TMP、イソオクタン)は、さまざまな生物学的サンプル中のMeHgのHPLC冷蒸気原子蛍光分析(HPLC-CVAFS)定量時に水銀種を分離する目的で使用されています。TMPとシクロヘキサンの2成分混合液のさまざまな物理的性質(密度、粘度、屈折率、表面張力)を評価する目的で使用される場合もあります。
その他情報
特記事項
品目番号34862-4X2.5Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル34862-2.5Lをご注文ください。
おすすめ製品
HPLCあるいはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34862-VAR:
34862-BULK:
34862-4X4L:
34862-6X1L:
34862-4X2.5L:
34862-2L:4548173351766
34862-1L:4548173351759
34862-2.5L:
34862-4L:
34862-72X2.5L:
34862-100ML:4548173351742
34862-4X2L:
34862JP-4X2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Physicochemical properties of liquid mixtures. 1. Viscosity, density, surface tension and refractive index of cyclohexane+ 2, 2, 4-trimethylpentane binary liquid systems from 25 C to 50 ?C.
Gomez-Diaz D, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 46(3), 720-724 (2001)
B G Short et al.
Toxicologic pathology, 14(2), 194-203 (1986-01-01)
Unleaded gasoline causes acute and chronic nephrotoxicity and renal tumors in male rats, but not female rats or mice of either sex. An active nephrotoxic component of unleaded gasoline has been identified as 2,2,4-trimethylpentane (TMP). The first objective of this
E A Lock et al.
Toxicology and applied pharmacology, 91(2), 182-192 (1987-11-01)
Trimethylpentane (TMP) produces nephrotoxicity in male but not in female rats. The toxicity is characterized by an increase in protein droplets in proximal convoluted tubular cells and an increase in the renal concentration of the male-rat-specific protein alpha 2u-globulin. Subcellular
Density and viscosity measurements of 2, 2, 4-trimethylpentane (isooctane) from 198 K to 348 K and up to 100 MPa.
Padua AAH, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 41(6), 1488-1494 (1996)
Luyan Xue et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 105, 81-86 (2013-01-29)
Choline acetate is an ionic liquid composed of a kosmotropic anion and a chaotropic cation. According to Hofmeister series, a kosmotropic anion and/or a chaotropic cation could stabilize an enzyme, thereby facilitating the retention of the catalytic activity of the