グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
蒸気密度
2.7 (vs air)
蒸気圧
1,013.25 hPa °F
詳細
mixture of variable proportions of ammonium bicarbonate and ammonium carbamate
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
powder
溶解性
soluble (Water: slightly soluble)
SMILES記法
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
InChI Key
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 動的光散乱、ゼータ電位、および液相遠心沈降法の測定で使用されるSiO2ナノ粒子の分散剤として。
- 誘導結合プラズマ質量分析法(ICPMS)と併用する非対称フロー式フィールドフローフラクショネーション(AF4)によるシリカナノ粒子の分離における溶離液として。
- ZnOナノ粒子の合成。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
379999-50G:
379999-VAR:
379999-10G:
379999-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
LC/MS Analysis of Glyphosate and Metabolites on apHera™ NH2, 2 mm I.D. Column