グレード
biotech. grade
品質水準
蒸気密度
2.72 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.9%
形状
liquid
自己発火温度
899 °F
expl. lim.
12.4 %
不純物
≤0.002% NH3
≤0.003% water
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
微量陽イオン
Cu:, passes test (limit about 5 ppm)
SMILES記法
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI Key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- complexes with cobalt(II) halides
- pyridine-d 5, a deuterated form of pyridine
- ionic liquid matrices (ILMs)
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
494410-18L:
494410-10L:
494410-6X1L:
494410-BULK:
494410-VAR:
494410-4X2L:
494410-20L:
494410-2L:
494410-1L:4548173356334