グレード
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.5% (AT)
形状
powder or crystals
不純物
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
5.5-8.0 (20 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
770 °C (lit.)
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤700 mg/kg
iodide (I-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
60130-6X1KG:
60130-INTR:
60130-5KG:
60130-BULK:
60130-1KG:
60130-VAR:
60130-250G:
試験成績書(COA)