Merck
679178
Sigma-Aldrich
水 溶液
contains 0.05 % (w/v) ammonium formate, 0.1 % (v/v) formic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2O
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
形状
liquid
品質水準
含みます
0.05 % (w/v) ammonium formate
0.1 % (v/v) formic acid
テクニック
HPLC: suitable
密度
0.9972 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The product is water containing containing 0.1%v/v formic acid and 0.05%w/v ammonium formate. This pre-blended mobile phase solvent is of high purity that reduces time-consuming preparation and prevents instrument downtime because of impure mobile phases. Formic acid and ammonium formate are used as mobile phase additives.
調製ノート
0.2 μmフィルターで濾過滅菌済みの製品。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
679178-4X4L:
679178-VAR:
679178-BULK:
679178-4L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adduct formation in quantitative bioanalysis: effect of ionization conditions on paclitaxel.
Mortier KA, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 15(4), 585-592 (2004)