Merck
71883
Sigma-Aldrich
過酸化ナトリウム
for Wurzschmitt-decomposition, ACS reagent, beads (small), ≥95%
別名:
過酸化ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Na2O2
CAS番号:
分子量:
77.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
for Wurzschmitt-decomposition
品質水準
アッセイ
≥95% (RT)
≥95%
形状
beads (small)
不純物
≤0.003% total nitrogen (N)
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L)
mp
460 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤20 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤10 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
InChI Key
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
過酸化ナトリウム(スーパーオキシドナトリウム)は、高い程度に希釈したナトリウム原子と酸素分子をアルゴン中で反応させることにより合成されています。そのIRスペクトル研究が報告されています。これは強い酸化剤です。
アプリケーション
様々な地質学的サンプル中のRu、Pd、IrおよびPtの同位体希釈誘導結合プラズマ質量分析定量には、過酸化ナトリウムが使用される場合があります。これは、地質学的参照物質中の希土類元素(Y、Th、Zr、Hf、NbおよびTaなど)の誘導結合プラズマ質量分析定量に使用される場合があります。
アナリシスノート
粒子(Fe、Ni)を含む場合があります
その他情報
Wurzschmitt分解;融合による貴金属の分解
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
無機過酸化物
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71883-1KG:4548173178851
71883-BULK:
71883-VAR:
71883-100G:4548173178844
71883-250G:4548173178868
文書ライブラリにアクセスする
R. Bock
Aufschlussmethoden der anorg. & org. Chemie (1972)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1080-1080 (1994)
Z. Sulcek et al.
Methods of Decomposition in Inorganic Analysis (1989)
Infrared spectra and bonding in the sodium superoxide and sodium peroxide molecules.
Andrews L.
The Journal of Physical Chemistry, 73(11), 3922-3928 (1969)
Determination of platinum, palladium, ruthenium and iridium in geological samples by isotope dilution inductively coupled plasma mass spectrometry using a sodium peroxide fusion and tellurium coprecipitation
Enzweiler J, et al.
Analyst, 120(5), 1391-1396 (1995)