グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
crystals or chunks
不純物
≤0.001% total nitrogen (N)
≤2.5% free alkali (as NaOH)
pH
13 (25 °C, 190.1 g/L)
密度
1.62 g/mL at 25 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI Key
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71911-VAR:
71911-1KG:
71911-250G:
71911-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック