蒸気密度
2.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
テクニック
immunoblotting: suitable
不純物
≤0.1% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble(lit.)
acetone: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
密度
1.10 g/mL (lit.)
SMILES記法
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
注意
その他情報
ジメチルスルホキシド混和性/非混和性表
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D5879-1GA:4548173194356
D5879-500ML:4548173194370
2530082Q:
D5879-1L:4548173194363
D5879-2.5L:
D5879-H:
D5879-VAR-D:
D5879-5L:
D5879-100ML:4548173194349
2530082:
D5879-500ML-C:
D5879-230KG:
D5879-4L:
D5879-6X1L:
CR1154-500ML:
D5879-25L:
D5879-7L:
D5879-VAR:
D5879-BULK:
D5879-10L:
この製品を見ている人はこちらもチェック