Merck
34869
Sigma-Aldrich
ジメチルスルホキシド
suitable for HPLC, ≥99.7%
別名:
DMSO, メチルスルホキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2SO
CAS番号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
2.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.7%
形状
liquid
自己発火温度
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.002% non-volatile matter
≤0.2% water (Karl Fischer)
透過率
270 nm, ≥20%
280 nm, ≥50%
300 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
密度
1.10 g/mL (lit.)
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジメチルスルホキシド(DMSO)は極性の有機溶媒です。様々な求電子試薬(塩化オキサリル)により活性化されたDMSOは多様なアルコール(1級、2級、アリル、ベンゾイル、ヒンダードおよび二環式)の酸化に用いられています。カルボニル化合物が反応産物として生成されます。非常に安定性が高いことにより、ニンヒドリン反応に用いるメチルセロソルブの代替溶媒として提唱されています。
アプリケーション
HPLC、分光光度測定、環境試験に適しています。
注意
容易に過冷却状態となり、室温で徐々に再融解します。凝固している場合は室温に放置すると、劣化させることなく液体に戻すことができます。
その他情報
ジメチルスルホキシドの混和性に関する情報は、次のリンクにアクセスしてください:
ジメチルスルホキシドの混和性/非混和性に関する表
特記事項
  • カタログ番号34869-4X2.5Lは製造中止です。代替品は34869-2.5Lです。
  • カタログ番号34869-6X1Lは製造中止です。代替品は34869-1Lです。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なLiChropur試薬を発見しましょう。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34869-12X100ML:
34869-4X4L:
34869-2L:
34869-4X2L:
34869-4L-PW:
34869-50L:
34869JP-6X1L:
34869-4X2.5L:
34869-500ML:
34869-100ML:
34869-1L:
34869-6X1L:
34869-BULK:
34869-VAR:
34869-2.5L:
34869-4L:
34869-20L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oxidation of alcohols by ?activated? dimethyl sulfoxide. A preparative, steric and mechanistic study.
Omura K and Swern D.
Tetrahedron, 34(11), 1651-1660 (1978)
Amino acid analysis: aqueous dimethyl sulfoxide as solvent for the ninhydrin reaction.
S Moore
The Journal of biological chemistry, 243(23), 6281-6283 (1968-12-10)
A RAPID PERMETHYLATION OF GLYCOLIPID, AND POLYSACCHARIDE CATALYZED BY METHYLSULFINYL CARBANION IN DIMETHYL SULFOXIDE.
S HAKOMORI
Journal of biochemistry, 55, 205-208 (1964-02-01)
Claudia C Faria et al.
Cancer research, 75(1), 134-146 (2014-11-14)
Medulloblastoma is the most common malignant pediatric brain tumor, with metastases present at diagnosis conferring a poor prognosis. Mechanisms of dissemination are poorly understood and metastatic lesions are genetically divergent from the matched primary tumor. Effective and less toxic therapies
Mike Clements et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 140(2), 445-461 (2014-05-09)
Human stem cell derived cardiomyocytes (hESC-CM) provide a potential model for development of improved assays for pre-clinical predictive drug safety screening. We have used multi-electrode array (MEA) analysis of hESC-CM to generate multi-parameter data to profile drug impact on cardiomyocyte