Merck
04076
Sigma-Aldrich
6-(p-Toluidino)-2-naphthalenesulfonyl chloride
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
別名:
6-(4-メチルアニリノ)ナフタレン-2-スルホニル塩化物, 6-[(4-メチルフェニル)アミノ]-2-ナフタレンスルホニル塩化物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14ClNO2S
CAS番号:
分子量:
331.82
Beilstein:
6521872
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
溶解性
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
蛍光検出
λex 381 nm in methanol
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(Nc2ccc3cc(ccc3c2)S(Cl)(=O)=O)cc1
Cc1ccc(Nc2ccc3cc(ccc3c2)S(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C17H14ClNO2S/c1-12-2-6-15(7-3-12)19-16-8-4-14-11-17(22(18,20)21)9-5-13(14)10-16/h2-11,19H,1H3
InChI Key
NONZPGMJWHNDKP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
6-(p-トルイジノ)-2-ナフタレンスルホニルクロリドは、ペプチドのラベリングに利用する蛍光性と疎水性を有するプローブです。ペプチドのラベリングは、蛍光強度の変化を測定して分子集合体の立体配座の変化をモニターするために使用します。
アナリシスノート
Emmax: none
do not dissolve in DMSO
その他情報
Probe for determining the polarity in biological matrices
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
04076-BULK:
04076-VAR:
04076-250MG:
04076-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J.R. Lakowicz
Principles of Fluorescence Spectroscopy (1983)
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.