Merck
21605
Sigma-Aldrich
パテントブルーV ナトリウム塩
for microscopy
別名:
アシッドブルー3 ナトリウム塩, フードブルー5 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H31N2NaO7S2
CAS番号:
分子量:
582.66
カラーインデックス番号:
42051
Beilstein:
4108121
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
for microscopy
品質水準
アッセイ
5 — 10% Na basis
形状
powder
テクニック
microbe id | staining: suitable
blue to very dark blue
pH範囲
4.0-6.0
溶解性
methanol: water (1:1): 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥1200 at 630-640 nm in water
≥50 at 405-415 nm in water
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].CCN(CC)c1ccc(cc1)\C(=C2/C=CC(\C=C2)=[N+](\CC)CC)c3cc(O)c(cc3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C27H32N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)21-13-9-19(10-14-21)27(20-11-15-22(16-12-20)29(7-3)8-4)23-17-24(30)26(38(34,35)36)18-25(23)37(31,32)33;/h9-18H,5-8H2,1-4H3,(H2-,30,31,32,33,34,35,36);/q;+1/p-1
InChI Key
PMLFOMWMYRKZRF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
パテントブルーVナトリウム塩(別名スルファンブルー)は、親水性陰イオンと芳香族系をもつジスルホン化ジアミノトリフェニルメタン染料です。酸性条件下ではオレンジ、アルカリ性では青色になります。
アプリケーション
パテントブルーVナトリウム塩は、薬理学で染色に使用されています。
パテントブルーVナトリウム塩は、薬理学で染色剤として使用されています。ヘモグロビンの証明に使われる生物学的染色です。生物学や医学の分野でもその応用が見られ、′腎臓内の体液の動きを調べるための生理学的トレーサーとして使用されています。パテントブルーVは、腫瘍外科手術でリンパ節を正確かつ完全に切除するためのマーカー色素として有用です。また、食品の着色料としても使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
21605-100G:
21605-10G:
21605-25G:
21605-VAR:
21605-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tammo Krause et al.
Current biology : CB, 29(11), 1833-1841 (2019-05-21)
Grasping an object or crossing a trench requires the integration of information on the operating distance of our limbs with precise distance estimation. The reach of our hands and step size of our legs are learned by the visual feedback
Serotonin modulates a depression-like state in Drosophila responsive to lithium treatment
Ries AS
Nature Communications (2017)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 3 (1997)
Ting Chen et al.
iScience, 23(9), 101533-101533 (2020-10-22)
Lanthanide-based, Förster resonance energy transfer (LRET) biosensors enabled sensitive, time-gated luminescence (TGL) imaging or multiwell plate analysis of protein-protein interactions (PPIs) in living cells. We prepared stable cell lines that expressed polypeptides composed of an alpha helical linker flanked by
Agnes Rodler et al.
Journal of biotechnology, 288, 48-54 (2018-10-14)
Alternative separation methods operating in an aqueous environment are of increasing importance for further progress of molecular separation in life sciences and other industrial sectors working towards a biobased economy. By spincoating, membranes with thicknesses under 100 nm and 20