製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥85% (sum of isomers, HPCE)
フォーム
solid
mp
≥300 °C (lit.)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
蛍光検出
λex 543 nm; λem 572 nm in methanol
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
CN(C)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(O)=O)N(C)C)c1.CN(C)c6ccc7c(Oc8cc(ccc8C79OC(=O)c%10ccc(cc9%10)C(O)=O)N(C)C)c6
InChI
1S/2C25H22N2O5/c1-26(2)15-6-9-19-21(12-15)31-22-13-16(27(3)4)7-10-20(22)25(19)18-8-5-14(23(28)29)11-17(18)24(30)32-25;1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)31-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)25(18)20-11-14(23(28)29)5-8-17(20)24(30)32-25/h2*5-13H,1-4H3,(H,28,29)
InChI Key
LBUFYZITRTUEFI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
21953-BULK-F:
21953-VAR-F:
21953-100MG-F:
21953-500MG-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.