Merck
24700C
SAFC
EX-CELL® CD Hydrolysate Fusion
Animal-component free, powder, suitable for cell culture
医薬品製造
別名:
EX-CELL® CD Hydrolysate Fusion
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.71
品質水準
詳細
for research or for further manufacturing use
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EX-CELL® CD Hydrolysate Fusionは、バッチ(回分培養)モードおよびフェッドバッチ(流化培養)モードの両方を含む細胞培養プロセスで使用される未定義の水酸化物の合成オプションです。添加の際に与えるpHと浸透圧の影響を最小限に抑えるような組成となっています。EX-CELL CD Hydrolysate Fusionはチャイニーズハムスター卵巣(CHO)細胞株に最適化されていますが、その他の細胞型(NS0やSp2/0など)とも良好に併用できることが確認されています。EX-CELL CD Hydrolysate Fusionは、加水分解物に含まれることが特定された(ただし合成的に生産される)または細胞培養培地に一般的に含まれている非動物由来の化学的組成が明確な成分のみで構成されています。幅広いアプリケーションを実現するため、EX-CELL CD Hydrolysate Fusionは4種類の加水分解物(ダイズ、コムギグルテン、酵素エキス、肉)から得られたデータに基づいています。
アプリケーション
EX-CELL® CD Hydrolysate Fusionは、チャイニーズハムスター卵巣(CHO)細胞におけるモノクローナル抗体の生産性、精製、および品質に対するその効果を特定するために使用されてきました。
EX-CELL® CD Hydrolysate Fusionは、バッチ(回分培養)モードおよびフェッドバッチ(流化培養)モードの両方を含む細胞培養プロセスで使用される未定義の水酸化物の合成オプションです。添加の際に与えるpHと浸透圧の影響を最小限に抑えるような組成となっています。EX-CELL CD Hydrolysate Fusionはチャイニーズハムスター卵巣(CHO)細胞株に最適化されていますが、その他の細胞型(NS0やSp2/0など)とも良好に併用できることが確認されています。EX-CELL CD Hydrolysate Fusionは、加水分解物に含まれることが特定された(ただし合成的に生産される)または細胞培養培地に一般的に含まれている非動物由来の化学的組成が明確な成分のみで構成されています。幅広いアプリケーションを実現するため、EX-CELL CD Hydrolysate Fusionは4種類の加水分解物(ダイズ、コムギグルテン、酵素エキス、肉)から得られたデータに基づいています。
法的情報
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
24700C-25KG:
24700C-5K:
24700C-BIBC:
24700C-BG:
24700C-100G:
24700C-PROC:
24700C-1L:
24700C-5KG:
24700CLF1-BIBC:
24700C-500G:
24700C-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Impact of hydrolysates on monoclonal antibody productivity, purification and quality in Chinese hamster ovary cells.
Ho S C, et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 122(4), 499-506 (2016)
資料
Chemically defined media supplements offer many benefits including decreased lot-to-lot variation, decreased risks, and improved glycosylation profiles.
Why optimize your upstream bioprocess media and feed? This article discusses the why and how of optimizing your media and feed to maximize cell viability and productivity.