Merck
14700C
SAFC
EX-CELL® CD Hydrolysate Fusion
Animal-component free, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
医薬品製造
別名:
EX-CELL® CD Hydrolysate Fusion
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.71
品質水準
詳細
for research or for further manufacturing use
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
保管条件
protect from light
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
EX-CELL® CD Hydrolysate Fusionは、バッチ培養法、フェドバッチ培養法を含めた細胞培養プロセスで利用される未知の加水分解物に対して開発された合成物のオプション製品です。添加によるpHや浸透圧の影響は最小になるよう設計されています。EX-CELL CD Hydrolysate Fusionはチャイニーズハムスター卵巣(CHO)細胞株用に最適化されていますが、他の種類の細胞(NS0やSp2/0など)を使用した場合でも、良好な効果がみとめられています。EX-CELL CD Hydrolysate Fusionは動物由来成分を含まず、加水分解産物中に存在することが確認された成分(合成的に製造)や細胞培地に共通に存在する化学的に明らかな成分のみで構成されています。EX-CELL CD Hydrolysate Fusionの成分は、幅広い用途にご利用いただけるよう4種類(ダイズ、コムギグルテン、イーストエキス、ミート)の加水分解物から得られたデータもとにしています。
法的情報
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
14700C-500ML:
14700C-PH:
14700CPROC:
14700C-1000ML:
14700C-BULK:
14700C-ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)