製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
形状
powder
mp
≥250 °C (lit.)
溶解性
DMF: soluble
alcohols: soluble
蛍光検出
λex 408 nm; λem 450 nm in methanol
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
Oc1ccc2C=C(C#N)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C10H5NO3/c11-5-7-3-6-1-2-8(12)4-9(6)14-10(7)13/h1-4,12H
InChI Key
IJQYTHQDUDCJEQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... MIF(4282)
アプリケーション
包装
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
28605-500MG:4548173130156
28605-BULK:
28605-VAR:
28605-100MG:4548173130149
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.