製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.5% (T)
形状
powder
不純物
insoluble matter, passes filter test
強熱残分
≤0.05%
損失
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
3.0-5.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
有効pH範囲
8.6-10.0
pKa (25 °C)
9.3
溶解性
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.08
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES記法
OS(=O)(=O)CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17NO3S/c10-13(11,12)7-6-9-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2,(H,10,11,12)
InChI Key
MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
29311-VAR:
29311-50G:
29311-10G:
29311-BULK:
試験成績書(COA)