Merck
360376
Sigma-Aldrich
カプサイシン
63.7% (HPLC), powder, TRPV1 agonist
別名:
8-メチル-N-バニリル-trans-6-ノネンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH=CH(CH2)4CONHCH2C6H3-4-(OH)-3-(OCH3)
CAS番号:
分子量:
305.41
Beilstein:
2816484
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
カプサイシン, natural
グレード
natural
品質水準
アッセイ
63.7% (HPLC)
フォーム
powder
組成
capsaicin, 65%
dihydrocapsaicin, 35%
mp
62-65 °C (lit.)
溶解性
chloroform: 5%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
InChI Key
YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルカロイド抽出物であるカプサイシン(Zostrix)は、トウガラシから得られます。クリームまたはローションの形で利用できます。カプサイシンは疎水性で不安定な刺激性の白色結晶性粉末で、無臭、無色です。分枝鎖脂肪酸をトウガラシ中のバニリルアミンと混合して生産します。
アプリケーション
カプサイシンは、分離法の開発に使用されています。新しいシグナル増幅戦略を用いたカプサイシン測定用の酵素ベースの電気化学的バイオセンサーを開発するためにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
カプサイシンは、トウガラシスプレーの重要な成分として使用されます。肥満、心血管疾患、消化管疾患、数種類のがん、神経因性膀胱機能障害、皮膚疾患において有用な作用を示します。香辛料、チリソース、痛みを誘発する護身用トウガラシスプレーの生産に使用されます。カプサイシンは、糖尿病性神経障害、群発頭痛、乾癬、関節リウマチおよび反射性交感神経性ジストロフィーを治療するクリーム剤の製造にも使用されます。カプサイシンは、一過性受容体電位カチオンチャネルサブファミリーVメンバー1(TrpV1)のアゴニストとみなされます。
プロトタイプバニロイド受容体アゴニスト。神経毒;無髄の C 線維をもたらす感覚ニューロンを活性化し、その多くにはサブスタンス P が含まれています。局所塗布をすると、感覚神経終末が感度が低下し、逆説的な抗侵害受容効果が得られます。全身投与を行うと、特に新生仔動物においてカプサイシン感受性細胞に対して神経毒性を示す可能性があります。トウガラシの活性成分。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
360376-250MG:
360376-1G:
360376-BULK:
360376-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Isolation of individual capsaicinoids from a mixture and their characterization by 13C NMR spectrometry
Thompson R Q, et al.
Talanta, 70(2), 315-322 (2006)
Mechanisms and clinical uses of capsaicin
Sharma S K, et al.
European Journal of Pharmacology, 720(1-3), 55-62 (2013)
Electrochemical sensing platform amplified with a nanobiocomposite of L-phenylalanine ammonia-lyase enzyme for the detection of capsaicin
Sabela M I, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 45-53 (2016)
Postherpetic neuralgia
Christo P J and Cauley B D
Headache, 48, 130-134 (2008)
Electrochemical sensing platform amplified with a nanobiocomposite of L-phenylalanine ammonia-lyase enzyme for the detection of capsaicin
Sabela M I, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 45-53 (2016)
資料
Palladacyclic catalysts by Bedford's group facilitate coupling reactions with low catalyst loadings and challenging aryl chlorides.