Merck
PHL89254
Nordihydrocapsaicin
phyproof® Reference Substance
別名:
7-Methyl N-vanillyloctanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H27NO3
CAS番号:
分子量:
293.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C17H27NO3/c1-13(2)7-5-4-6-8-17(20)18-12-14-9-10-15(19)16(11-14)21-3/h9-11,13,19H,4-8,12H2,1-3H3,(H,18,20)
InChI Key
VQEONGKQWIFHMN-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
アプリケーション
Nordihydrocapsaicin can be used:
  • For the development of a non-enzyme immunoassay to detect capsaicinoids, offering potential applications in food safety and pharmacology(Jin et al., 2024).
  • To potentially increase the beneficial capsaicinoids content in pepper plants through the application of nanoselenium, thereby improving nutritional value and alleviating cadmium stress in agricultural practices(Li et al., 2022).
  • To study the impact of ripening on capsaicinoids composition in Jeromin pepper, offering relevance to the agricultural sector for optimizing crop quality(Vázquez-Espinosa et al., 2023).
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89254-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7