Merck
PHL89647
ジヒドロカプサイシン
phyproof® Reference Substance
別名:
6,7-ジヒドロカプサイシン, 8-メチル-N-バニリルノナンアミド, N-[(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)メチル]-8-メチルノンエナミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H29NO3
CAS番号:
分子量:
307.43
Beilstein:
2815150
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1cc(CNC(=O)CCCCCCC(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H29NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h10-12,14,20H,4-9,13H2,1-3H3,(H,19,21)
InChI Key
XJQPQKLURWNAAH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
VR1バニロイド受容体アゴニストです。
関連事項
カプサイシンアナログです。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89647-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)