Merck
36801
Sigma-Aldrich
7-(ジエチルアミノ)クマリン-3-カルボン酸 N-スクシンイミジルエステル
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥96.0% (HPLC)
別名:
N-スクシンイミジル 7-(ジエチルアミノ)クマリン-3-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18N2O6
CAS番号:
分子量:
358.35
Beilstein:
5359433
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
アッセイ:
≥96.0% (HPLC)
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
蛍光検出
λex 445 nm; λem 482 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
適合性
corresponds for coupling to amines
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)ON3C(=O)CCC3=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C18H18N2O6/c1-3-19(4-2)12-6-5-11-9-13(17(23)25-14(11)10-12)18(24)26-20-15(21)7-8-16(20)22/h5-6,9-10H,3-4,7-8H2,1-2H3
InChI Key
NUNPVRICKDZFLK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid N-succinimidyl ester is used as a reagent to conjugate 7-(diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid (7-DCCA) to other molecules such as amino acids via amide chemistry. 7-DCCA is used to label amino acids prior to resolution by capillary zone electrophoresis. 7-DCCA is used as a reference in screening of nerve agent degradation products by MALDI-TOFMS.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
キャピラリーゾーン電気泳動による分離の前にアミノ酸を標識します
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
36801-VAR:
36801-25MG:
36801-BULK:
36801-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
You-Ren Shu et al.
Analytical chemistry, 78(13), 4697-4701 (2006-07-01)
A novel method for the rapid screening of degradation products derived from nerve agents by matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry is described. Five standard products were selected as model compounds, including isopropyl methylphosphonic acid (IMPA), pinacolyl methylphosphonic acid
T. Higashijima et al.
Analytical Chemistry, 64, 711-711 (1992)
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.