Merck
38153
Sigma-Aldrich
8-ヒドロキシキノリン-β-D-グルクロニド ナトリウム塩
≥98.0% (HPLC)
別名:
8-キノリル-β-D-グルコピラノシドウロン酸 ナトリウム塩, 8-ヒドロキシキノリン-β-D-グルクロン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14NNaO7
CAS番号:
分子量:
343.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -84.0±4.0°, c = 1 in H2O
不純物
≤12% water
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2cccc3cccnc23
InChI
1S/C15H15NO7.Na/c17-10-11(18)13(14(20)21)23-15(12(10)19)22-8-5-1-3-7-4-2-6-16-9(7)8;/h1-6,10-13,15,17-19H,(H,20,21);/q;+1/p-1/t10-,11-,12+,13-,15+;/m0./s1
InChI Key
QYRMLNFJXNJXLO-KSOKONAESA-M
アプリケーション
Substrate for detection of β-D-glucuronidase, yields a brown precipitate upon cleavage; E. coli detection
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
38153-VAR:
38153-500MG:
38153-BULK:
38153-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A L James et al.
Zentralblatt fur Bakteriologie, Mikrobiologie, und Hygiene. Series A, Medical microbiology, infectious diseases, virology, parasitology, 267(3), 316-321 (1988-01-01)
The use of 8-hydroxyquinoline-beta-D-glucuronide for the demonstration of beta-glucuronidase activity within the family Enterobacteriaceae has been investigated. The compound has been shown to be an effective substrate for the bacterial enzyme and the Michaelis constant for the association has been
R D Reinders et al.
Letters in applied microbiology, 30(5), 411-414 (2000-05-03)
8-hydroxyquinoline-beta-D-glucuronide (HQG) was used to improve the presumptive identification of Shiga toxin-producing Escherichia coli O157 (STEC O157) on sorbitol MacConkey agars (SMAC). Advantages of HQG are (i) that it is less expensive than 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl-glucuronide; (ii) that it is visible in