安全性情報
40857
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, biotin-modified, superparamagnetic, red fluorescent
size: 5 μm
別名:
PS-MAGFluoRed_Biotin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
品質水準
組成
iron oxide, ≥20%
濃度
0.1 wt. % (solid)
粒径
5 μm std dev ≤0.2 μm, coeff var 3.0%
密度
1.3-2.3 g/cm3
蛍光検出
λex 650 nm; λem 678 nm
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
構成
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Biotin modified
FluoRed fluorescent dye
アナリシスノート
activity of streptavidin POD: >500 U/g
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
410.0 °F
引火点(℃)
210 °C
適用法令
Jan Code
40857-5ML:
試験成績書(COA)